Principaux documents
AMBH97F041CC
Ambeed, Inc.
10-Methyl-10H-phenothiazine-3,7-dicarbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.32
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
10-methyl-10H-phenothiazine-3,7-dicarbaldehyde
Inchi Code
1S/C15H11NO2S/c1-16-12-4-2-10(8-17)6-14(12)19-15-7-11(9-18)3-5-13(15)16/h2-9H,1H3
Clé InChI
FCHUFBLISOGXHO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/31123-52-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :