Principaux documents
AMBH97F041AE
Ambeed, Inc.
2,4-Dihydroxybenzene-1,3,5-tricarbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,4-dihydroxybenzene-1,3,5-tricarbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6O5/c10-2-5-1-6(3-11)9(14)7(4-12)8(5)13/h1-4,13-14H
Clé InChI
CEPNDKRJQPJVNM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/58343-11-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :