Principaux documents
AMBH97F04078
Ambeed, Inc.
Lactate potassium
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
potassium 2-hydroxypropanoate
Inchi Code
1S/C3H6O3.K/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Clé InChI
PHZLMBHDXVLRIX-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
60%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/996-31-6.html