Principaux documents
AMBH97F03F15
Ambeed, Inc.
1,1-Difluoropropan-2-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
96.08
Numéro MDL:
Iupac Name
1,1-difluoro-2-propanol
Inchi Code
1S/C3H6F2O/c1-2(6)3(4)5/h2-3,6H,1H3
Clé InChI
AKVKBTWZKYWPNV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/431-04-9.html
Synonym
1,1-Difluoropropan-2-ol