Principaux documents
AMBH97BA11F3
Ambeed, Inc.
(6-Phenyldibenzo[b,d]furan-4-yl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.11
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(6-phenyldibenzo[b,d]furan-4-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C18H13BO3/c20-19(21)16-11-5-10-15-14-9-4-8-13(17(14)22-18(15)16)12-6-2-1-3-7-12/h1-11,20-21H
Clé InChI
UYZXLKMREZFZPU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1010068-85-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :