Principaux documents
AMBH97BA0E32
Ambeed, Inc.
3,6-Dibromobenzene-1,2,4,5-tetracarboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
411.94
Numéro MDL:
Iupac Name
3,6-dibromo-1,2,4,5-benzenetetracarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H4Br2O8/c11-5-1(7(13)14)2(8(15)16)6(12)4(10(19)20)3(5)9(17)18/h(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
Clé InChI
QBQVZJOTWWDILN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/41819-13-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/41819-13-0.html