Principaux documents
AMBH97BA0B86
Ambeed, Inc.
Methyl 3-fluoro-4-methoxybenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 3-fluoro-4-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H9FO3/c1-12-8-4-3-6(5-7(8)10)9(11)13-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
MIKOKYAREMINFF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/369-30-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements