Principaux documents
AMBH97BA0B72
Ambeed, Inc.
3-Bromo-8-chloro-1,5-naphthyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.49
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
3-bromo-8-chloro[1,5]naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H4BrClN2/c9-5-3-7-8(12-4-5)6(10)1-2-11-7/h1-4H
Clé InChI
SKKJMLNKELECHI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/97267-61-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/97267-61-3.html