Principaux documents
AMBH97BA0AC4
Ambeed, Inc.
Methyl 5-aminofuran-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.13
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 5-amino-2-furoate
Inchi Code
1S/C6H7NO3/c1-9-6(8)4-2-3-5(7)10-4/h2-3H,7H2,1H3
Clé InChI
KLKQGSISBRVCTK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22600-30-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements