Principaux documents
AMBH97BA0A19
Ambeed, Inc.
2-Oxo-2,3-dihydrobenzo[d]oxazole-5-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.63
Numéro MDL:
Iupac Name
2-hydroxy-1,3-benzoxazole-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H4ClNO4S/c8-14(11,12)4-1-2-6-5(3-4)9-7(10)13-6/h1-3H,(H,9,10)
Clé InChI
SPGGKDKJSMZXMT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/78633-41-7.html
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :