Principaux documents
AMBH97BA0783
Ambeed, Inc.
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.08
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(2,2,2-trifluoroethoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C4H5F3O3/c5-4(6,7)2-10-1-3(8)9/h1-2H2,(H,8,9)
Clé InChI
ICSOIMDWVVEKBW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/675-67-2.html