Principaux documents
AMBH97BA0327
Ambeed, Inc.
3-(1H-Tetrazol-5-yl)phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.15
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(1H-tetraazol-5-yl)phenol
Inchi Code
1S/C7H6N4O/c12-6-3-1-2-5(4-6)7-8-10-11-9-7/h1-4,12H,(H,8,9,10,11)
Clé InChI
IZORRBUQWFSCII-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/96859-34-6.html