Principaux documents
AMBH97BA0247
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-chloro-5,7-dimethylquinoline-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.72
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
ethyl 4-chloro-5,7-dimethyl-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H14ClNO2/c1-4-18-14(17)10-7-16-11-6-8(2)5-9(3)12(11)13(10)15/h5-7H,4H2,1-3H3
Clé InChI
VTIBBHSQWPMQAQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/338954-49-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/338954-49-7.html