Principaux documents
AMBH97BA0163
Ambeed, Inc.
m-PEG6-Amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.38
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,5,8,11,14,17-hexaoxanonadecan-19-amine
Inchi Code
1S/C13H29NO6/c1-15-4-5-17-8-9-19-12-13-20-11-10-18-7-6-16-3-2-14/h2-14H2,1H3
Clé InChI
JDTWBXXBTWYNAT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/184357-46-8.html
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :