Principaux documents
AMBH97BA00C4
Ambeed, Inc.
Methyl 4-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 4-amino-5-methyl-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H9NO2S/c1-4-5(8)3-6(11-4)7(9)10-2/h3H,8H2,1-2H3
Clé InChI
ZTTXAKCLKGBDIR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/501082-56-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning