Principaux documents
AMBH97BA005B
Ambeed, Inc.
2-Amino-5-chloronicotinamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.59
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-5-chloronicotinamide
Inchi Code
1S/C6H6ClN3O/c7-3-1-4(6(9)11)5(8)10-2-3/h1-2H,(H2,8,10)(H2,9,11)
Clé InChI
JFNZMPQWXSLMHC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/58483-97-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/58483-97-9.html