AMBH97B9FA17
Ambeed, Inc.
4-Methylhex-1-yn-3-amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
4-methylhex-1-yn-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N.ClH/c1-4-6(3)7(8)5-2;/h2,6-7H,4,8H2,1,3H3;1H
Clé InChI
UBABVJKAKWOXKC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :