Principaux documents
AMBH97B9F460
Ambeed, Inc.
4,4'-(Buta-1,3-diyne-1,4-diyl)dianiline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.28
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4,4'-(buta-1,3-diyne-1,4-diyl)dianiline
Inchi Code
1S/C16H12N2/c17-15-9-5-13(6-10-15)3-1-2-4-14-7-11-16(18)12-8-14/h5-12H,17-18H2
Clé InChI
AXKIEAUPICVIPV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/30405-78-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :