Principaux documents
AMBH97B9F392
Ambeed, Inc.
4-Bromo-3-chloropyridin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.46
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-bromo-3-chloro-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4BrClN2/c6-3-1-2-9-5(8)4(3)7/h1-2H,(H2,8,9)
Clé InChI
RZMLRXSIZRAAAS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/861024-02-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements