AMBH97B9F2A3
Ambeed, Inc.
4-(4-Methylphenoxy)benzylamine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
[4-(4-methylphenoxy)phenyl]methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H15NO.ClH/c1-11-2-6-13(7-3-11)16-14-8-4-12(10-15)5-9-14;/h2-9H,10,15H2,1H3;1H
Clé InChI
PYSIBOVVDDDETB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :