Principaux documents
AMBH97B9F214
Ambeed, Inc.
2,6-Dihydroxypyrrolo[3,4-f]isoindole-1,3,5,7(2H,6H)-tetraone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,6-dihydroxypyrrolo[3,4-f]isoindole-1,3,5,7(2H,6H)-tetraone
Inchi Code
1S/C10H4N2O6/c13-7-3-1-4-6(10(16)12(18)8(4)14)2-5(3)9(15)11(7)17/h1-2,17-18H
Clé InChI
VBBUVIWLZBAEEF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57583-53-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :