Principaux documents
AMBH96F10D91
Ambeed, Inc.
2-((Dimethylamino)methyl)acrylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
2-[(dimethylamino)methyl]acrylic acid
Inchi Code
1S/C6H11NO2/c1-5(6(8)9)4-7(2)3/h1,4H2,2-3H3,(H,8,9)
Clé InChI
GANOKKCPYBWVRC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5415-98-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/5415-98-5.html