Principaux documents
AMBH96F10D05
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorophenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.97
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorophenol
Inchi Code
1S/C6HBrF4O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
Clé InChI
ZBYSEVWUBQSGKC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1998-61-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements