Principaux documents
AMBH96F109CD
Ambeed, Inc.
2-(3-Oxopiperazin-2-yl)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.16
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-oxo-2-piperazinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H10N2O3/c9-5(10)3-4-6(11)8-2-1-7-4/h4,7H,1-3H2,(H,8,11)(H,9,10)
Clé InChI
DXJIRWKIYQMFBA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/405214-33-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/405214-33-7.html