Principaux documents
AMBH96F108D8
Ambeed, Inc.
2-(Methoxymethoxy)phenylboronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.98
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(methoxymethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H11BO4/c1-12-6-13-8-5-3-2-4-7(8)9(10)11/h2-5,10-11H,6H2,1H3
Clé InChI
SPJBOWONADYEPF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/115377-93-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/115377-93-0.html