Principaux documents
AMBH96F10856
Ambeed, Inc.
1-(Isoquinolin-8-yl)ethanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.2
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(8-isoquinolinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C11H9NO/c1-8(13)10-4-2-3-9-5-6-12-7-11(9)10/h2-7H,1H3
Clé InChI
FUYYTGDVYCCNEE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1053655-98-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :