Key Documents
AMBH9614FE2B
Ambeed, Inc.
5-(2-(Dimethylamino)ethoxy)pyridin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.24
Numéro MDL:
Iupac Name
N-{2-[(6-amino-3-pyridinyl)oxy]ethyl}-N,N-dimethylamine
Inchi Code
1S/C9H15N3O/c1-12(2)5-6-13-8-3-4-9(10)11-7-8/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3,(H2,10,11)
Clé InChI
NQPXTODBJVFZKY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1249400-92-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1249400-92-7.html