Principaux documents
AMBH9614FD2F
Ambeed, Inc.
Methyl 3-oxo-3-(4-(trifluoromethyl)phenyl)propanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 3-oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoate
Inchi Code
1S/C11H9F3O3/c1-17-10(16)6-9(15)7-2-4-8(5-3-7)11(12,13)14/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
NMJOILIYLOHXGP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/212755-76-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :