Principaux documents
AMBH9614FCAD
Ambeed, Inc.
4-Chloro-7-isopropyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.65
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-chloro-7-isopropyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C9H10ClN3/c1-6(2)13-4-3-7-8(10)11-5-12-9(7)13/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
OISMAEWRUUQMSY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/870706-47-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/870706-47-1.html