Principaux documents
AMBH9614FB3E
Ambeed, Inc.
3-(4-Methoxyphenoxy)propan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
3-(4-methoxyphenoxy)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C10H15NO2/c1-12-9-3-5-10(6-4-9)13-8-2-7-11/h3-6H,2,7-8,11H2,1H3
Clé InChI
NCGAPYLHHZMWPI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/100841-00-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/100841-00-7.html