Principaux documents
AMBH9614FAE0
Ambeed, Inc.
3,3-Diphenyl-3H-benzo[f]chromene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.42
Numéro MDL:
Iupac Name
3,3-diphenyl-3H-benzo[f]chromene
Inchi Code
1S/C25H18O/c1-3-10-20(11-4-1)25(21-12-5-2-6-13-21)18-17-23-22-14-8-7-9-19(22)15-16-24(23)26-25/h1-18H
Clé InChI
UBNNJVRNPJVYBU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4222-20-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/4222-20-2.html