Principaux documents
AMBH9614F9E3
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2-(propan-2-ylidene)hydrazinecarboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.23
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-(1-methylethylidene)hydrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H16N2O2/c1-6(2)9-10-7(11)12-8(3,4)5/h9H,1H2,2-5H3,(H,10,11)
Clé InChI
KOFUQVDOUNVABX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16689-34-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :