Principaux documents
AMBH9614F96D
Ambeed, Inc.
3-(4-Nitrophenoxy)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-(4-nitrophenoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H9NO5/c15-13(16)9-2-1-3-12(8-9)19-11-6-4-10(5-7-11)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)
Clé InChI
RMCHRSGYGNEWJY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/27237-21-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :