Principaux documents
AMBH9614F8F9
Ambeed, Inc.
1-Bromo-2-fluoro-4-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-bromo-2-fluoro-4-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H2BrF4NO2/c8-4-1-3(7(10,11)12)6(13(14)15)2-5(4)9/h1-2H
Clé InChI
GFEHSQQQPODKHJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1121586-27-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :