Principaux documents
AMBH9614F6AD
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-cyanotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 4-cyanotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H13NO3/c1-2-13-8(11)9(7-10)3-5-12-6-4-9/h2-6H2,1H3
Clé InChI
KYBMUZAFAFBJFQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/30431-99-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements