Principaux documents
AMBH9614F567
Ambeed, Inc.
1,2,4,5-Tetraiodobenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
581.7
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1,2,4,5-tetraiodobenzene
Inchi Code
1S/C6H2I4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2H
Clé InChI
QHODZFPKHGDLOS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/636-31-7.html