Principaux documents
AMBH9614F458
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(oxetan-3-yl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.17
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 3-oxetanylacetate
Inchi Code
1S/C7H12O3/c1-2-10-7(8)3-6-4-9-5-6/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
GCHXUULRRZDDFC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1207175-04-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements