Principaux documents
AMBH9614F3BF
Ambeed, Inc.
2-(5-Oxo-6-oxa-4-azaspiro[2.4]heptan-4-yl)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(5-oxo-6-oxa-4-azaspiro[2.4]heptan-4-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H9NO4/c9-5(10)3-8-6(11)12-4-7(8)1-2-7/h1-4H2,(H,9,10)
Clé InChI
LHTIQPRLZDOMBL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1956369-03-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :