Principaux documents
AMBH9614F36B
Ambeed, Inc.
Ethenesulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
107.13
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethylenesulfonamide
Inchi Code
1S/C2H5NO2S/c1-2-6(3,4)5/h2H,1H2,(H2,3,4,5)
Clé InChI
JOXWSDNHLSQKCC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
Colorless to Yellow to Yellow-brown Liquid or Semi-Solid or solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2386-58-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements