Principaux documents
AMBH9614F096
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(3-chloropyridin-2-yl)-5-oxopyrazolidine-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.69
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 2-(3-chloro-2-pyridinyl)-5-oxo-3-pyrazolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H12ClN3O3/c1-2-18-11(17)8-6-9(16)14-15(8)10-7(12)4-3-5-13-10/h3-5,8H,2,6H2,1H3,(H,14,16)
Clé InChI
GWGIBEMOOVJUPI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/500011-88-1.html
Synonym
Ethyl 2-(3-chloropyridin-2-yl)-5-oxopyrazolidine-3-carboxylate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :