Principaux documents
AMBH95E08B10
Ambeed, Inc.
2-Bromo-1-(5-chlorothiophen-2-yl)ethanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.52
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-bromo-1-(5-chloro-2-thienyl)ethanone
Inchi Code
1S/C6H4BrClOS/c7-3-4(9)5-1-2-6(8)10-5/h1-2H,3H2
Clé InChI
YIKFQMAUWNYCHK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57731-17-6.html
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :