Principaux documents
AMBH95E08A2F
Ambeed, Inc.
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.56
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H5ClN2O2/c1-8-2-3(6)4(7-8)5(9)10/h2H,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
BZFXEYAWDBWTSY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84547-85-3.html
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/84547-85-3.html