Principaux documents
AMBH95E089C7
Ambeed, Inc.
1-Phenoxy-4-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
phenyl 4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Inchi Code
1S/C13H9F3O/c14-13(15,16)10-6-8-12(9-7-10)17-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
Clé InChI
UZJUDUZMPNCXPF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2367-02-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :