Principaux documents
AMBH95E08995
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (3-amino-3-oxopropyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.23
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-amino-3-oxopropylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H16N2O3/c1-8(2,3)13-7(12)10-5-4-6(9)11/h4-5H2,1-3H3,(H2,9,11)(H,10,12)
Clé InChI
MYIHCTNHDMVMEQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/65983-35-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements