AMBH95E088FA
Ambeed, Inc.
4-Chloro-2-methylpyrido[3,4-d]pyrimidine
Réf. du fournisseur: A799633-50MG
79,61 €
About This Item
Réf. du fournisseur: A799633-50MG
79,61 €
Iupac Name
4-chloro-2-methylpyrido[3,4-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H6ClN3/c1-5-11-7-4-10-3-2-6(7)8(9)12-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
AAEIBEFIEMQBRL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements