Principaux documents
AMBH95E08843
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-Acetamidobenzylcarbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.32
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 3-(acetylamino)benzylcarbamate
Inchi Code
1S/C14H20N2O3/c1-10(17)16-12-7-5-6-11(8-12)9-15-13(18)19-14(2,3)4/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,15,18)(H,16,17)
Clé InChI
LMAWGJHLIIFMHH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/903556-11-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :