Principaux documents
AMBH95E085F2
Ambeed, Inc.
5-Chloro-6-(chloromethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chloro-6-(chloromethyl)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Inchi Code
1S/C5H4Cl2N2O2/c6-1-2-3(7)4(10)9-5(11)8-2/h1H2,(H2,8,9,10,11)
Clé InChI
BXVCXZREYQLVTA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal transportation(<77F)
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/73742-45-7.html