Principaux documents
AMBH95E083E5
Ambeed, Inc.
Spiro[3.3]heptan-2-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.65
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
spiro[3.3]hept-2-ylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N.ClH/c8-6-4-7(5-6)2-1-3-7;/h6H,1-5,8H2;1H
Clé InChI
GXRHXOCHXRWKAR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1416439-08-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements