Principaux documents
AMBH95E0826C
Ambeed, Inc.
3-Pyridinemethanethiol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.19
Numéro MDL:
Iupac Name
3-pyridinylmethanethiol
Inchi Code
1S/C6H7NS/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h1-4,8H,5H2
Clé InChI
MBXKCLHOVPXMCJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17617-05-9.html