Principaux documents
AMBH95E081B8
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-n-methylbenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-fluoro-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C8H8FNO/c1-10-8(11)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
NAGFMACWWJYORB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52833-63-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :